Learn More
Witeg™ Pipetas graduadas de clase AS tamaños especiales
Descripción
- Codificado por colores para evitar confusiones
- Fabricados con vidrio sódico-cálcico
- Marcado DE-M de acuerdo con la ley de calibración alemana
- Calibrado para administrar, tiempo de espera de 5 segundos
- Certificado de lote incluido
- Graduación marrón
Especificaciones
Especificaciones
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Tiempo mín. de flujo | 5 s |
| Tolerancia | ±0,015 ml |
| Volumen (métrico) | 7,5 mL |
| Mostrar más |