Learn More
Hirschmann™ Buretas de vidrio de clase AS, Schellbach
Código de producto. 10654792
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10654792 25 ml paquete de 2
10326580 50 ml paquete de 2
10644792 10 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654792 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3240170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    185.00€
    161.80€ / paquete de 2
    Ahorro 23.20€
    12% Descuento
En stock
Excelente para la dispensación automática de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de vidrio de clase AS Hirschmann Instruments™ se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Graduación azul
  • Graduación del anillo de punto principal
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Llave de paso lateral con llave de vidrio
  • Certificado de conformidad, con información de lote fechada
  • Sin corrosión y resist
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,05 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Lateral
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,03 ml
Tipo Schellbach Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385