Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con graduación azul
Descripción
- Schellbach, graduación del anillo de punto principal en azul
- Llave de paso recta con llave de vidrio
- Conforme a DIN EN ISO 385
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Tiras Schellbach |
| Báscula | Azul |
| Llaves de paso | Recto |
| Material de la llave de paso | Vidrio |
| Tolerancia | ±0,05 ml |
| Tipo | Bureta |
| Class | Clase AS |
| Mostrar más |