Learn More
Hirschmann™ Buretas de clase AS con graduación azul
Código de producto. 11712362
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11712362 10 ml paquete de 2
11732362 50 ml 2 PCS
11722362 25 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11712362 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 3140160
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la dispensación de cantidades medidas de soluciones químicas en el laboratorio. Las buretas de clase AS Hirschmann Instruments™ con graduación azul se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Schellbach, graduación del anillo de punto principal en azul
  • Llave de paso recta con llave de vidrio
  • Conforme a DIN EN ISO 385
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10 ml
Material De vidrio
Graduaciones 0,02 ml
Incluye Tiras Schellbach
Báscula Azul
Llaves de paso Recto
Material de la llave de paso Vidrio
Tolerancia ±0,02 ml
Tipo Bureta
Class Clase AS
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385