Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS con graduación de tinción ámbar
Description
- Una marca
- Conforme a DIN EN ISO 648
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Specifications
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Cantidad | 12/paq. |
| Tolerancia | 0,005 mL |
| Volumen (métrico) | 0,5 ml |
| Longitud (métrico) | 300 mm |
| Tipo | Pipeta volumétrica |