Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase AS de vidrio AR™
Código de producto. 11792162
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
12 PCS
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11792162 100 ml paquete de 6
11772252 0,5 ml paquete de 12
11742162 10 ml 6 PCS
11752162 15 ml paquete de 6
11722152 1 ml paquete de 12
11762162 20 ml 6 PCS
11772162 25 ml paquete de 6
11732152 2 ml 12 PCS
11722162 3 ml 6 PCS
11782162 50 ml paquete de 6
11732162 5 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 11792162 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1340280
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase AS de vidrio AR™ Hirschmann Instruments™ están disponibles con marcas de graduación en tinción ámbar.
  • Conforme a DIN EN ISO 648
  • Volumen entre dos marcas
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 6/paq.
Tolerancia 0,08 mL
Volumen (métrico) 100 ml
Longitud (métrico) 600 mm
Tipo Pipeta volumétrica