Descripción
- Fabricadas con vidrio sodocálcico AR-GLAS™.
- DIN EN ISO 648. Calibradas para administrar (TD, Ex).
- Tiempo de espera, 5 segundos.
- Se suministra con número de lote y un certificado de lote por unidad de embalaje del fabricante.
- A petición también disponible con certificado individual, certificado individual USP o certificado de calibración DAkkS.
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS, Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Tipo de graduación | Marcado DE-M |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Color | Amarillo |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Mostrar más |