Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado USP
Código de producto. 15148264 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 ml
6 ml
8 ml
10 ml
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
15148264 30 ml paquete de 6
15108264 10 ml paquete de 6
15168264 50 ml paquete de 6
15143078 6 ml paquete de 6
11383854 8 ml paquete de 6
15118264 5 ml paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15148264 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 30616
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    65.75€ / paquete de 6
    Ahorro 22.25€
    25% Descuento
En stock
Calibradas para administrar (TD, Ex). La pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BRAND™ BLAUBRAND™ con certificado proporciona un tiempo de espera de sólo 5 segundos.
  • Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
  • Calibrados para administrar (TD, Ex)
  • Clase AS, marcado DE-M
  • Tiempo de espera, 5 segundos
  • Incluye certificado de lote USP.
  • Bajo solicitud también disponible con certificado individual USP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud ±0,03 ml de la USP
Calibrado Sí
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 648
Clase AS
Material AR-GLAS
Graduado Sí
Tipo de graduación Marcado DE
Cantidad 6/Paq.
Color Negro
Volumen (métrico) 30 ml
Longitud (métrico) 520 mm
Tipo Pipeta de bulbo volumétrica