Learn More
BRAND™ Pipeta con perilla volumétrica de vidrio AR de clase AS BLAUBRAND™ con certificado USP
Tienda Brand ProductosDescripción
- Fabricación de AR-GLAS™ conforme a DIN EN ISO 648
- Calibrados para administrar (TD, Ex)
- Clase AS, marcado DE-M
- Tiempo de espera, 5 segundos
- Incluye certificado de lote USP.
- Bajo solicitud también disponible con certificado individual USP.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±0,01 ml USP |
| Calibrado | Sí |
| Calibración | Para el suministro |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 648 |
| Clase | AS |
| Material | AR-GLAS |
| Graduado | Sí |
| Tipo de graduación | Marcado DE |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |