Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase A con graduación de tinción ámbar, USP
Código de producto. 15685455
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolerancia:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longitud (métrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15685455 6 ml 0,01 mL 400 mm paquete de 6
11731526 10 ml 0,02 mL 440 mm paquete de 6
15665455 4 ml 0,001 mL 400 mm paquete de 6
12851783 15 ml 0,03 mL 500 mm paquete de 6
15605465 7 ml 0,01 mL 419 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15685455 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 134015627
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.00€
    68.10€ / paquete de 6
    Ahorro 8.90€
    11% Descuento
En stock
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica de acuerdo con las normas USP para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase A Hirschmann™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con cristal transparente AR&trade
  • Conforme a USP
  • Una marca
  • Con identificación de lote con fecha
Especificaciones
Clase A
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 6/paq.
Tolerancia 0,01 mL
Volumen (métrico) 6 ml
Longitud (métrico) 400 mm
Tipo Pipeta de medición