Learn More
Hirschmann™ Pipetas volumétricas de clase A con graduación de tinción ámbar, USP
Código de producto. 11731526
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
4 ml
6 ml
7 ml
10 ml
15 ml
Tolerancia:
0,001 mL
0,01 mL
0,02 mL
0,03 mL
Longitud (métrico):
400 mm
419 mm
440 mm
500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tolerancia Longitud (métrico) unitSize
11731526 10 ml 0,02 mL 440 mm paquete de 6
15665455 4 ml 0,001 mL 400 mm paquete de 6
12851783 15 ml 0,03 mL 500 mm paquete de 6
15685455 6 ml 0,01 mL 400 mm paquete de 6
15605465 7 ml 0,01 mL 419 mm paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11731526 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 134016027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.37€
    57.00€ / paquete de 6
    Ahorro 4.37€
    7% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un muy alto grado de precisión volumétrica de acuerdo con las normas USP para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas volumétricas de clase A Hirschmann™ con graduación en tinción ámbar se han fabricado con cristal transparente AR&trade
  • Conforme a USP
  • Una marca
  • Con identificación de lote con fecha
Especificaciones
Clase A
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Marrón
Cantidad 6/paq.
Tolerancia 0,02 mL
Volumen (métrico) 10 ml
Longitud (métrico) 440 mm
Tipo Pipeta de medición