Learn More
Corning™ Matraces aforados de PFA de clase A reutilizables con tapones de rosca
Tienda Corning ProductosDescripción
El matraz translúcido se suministra con un tapón de rosca de perfluoroalcoxi-copolímero. Los tapones de rosca proporcionan un sellado hermético que ayudan a reducir la posibilidad de contaminación exterior. El producto se fabrica según las tolerancias de clase A definidas por la norma ISO 1042 y los matraces tienen líneas de graduación calibradas individualmente. Soportan altas temperaturas y son resistentes a una gran variedad de soluciones acuosas y disolventes orgánicos. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las graduaciones. La altura se refiere solo al matraz, sin el tapón de rosca.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 3,38 oz |
| Material del cierre | Copolímero de perfluoroalcoxi |
| Color | Translúcido |
| Diámetro exterior (imperial) | 2,4 in |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | PFA |
| Altura (imperial) | 6,4 in |
| Altura (métrico) | 16,5 cm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 140 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | 60 °C |
| Mostrar más |