Descripción
- Incluye tapón de polipropileno
- Límites de error según clase A, DIN EN ISO 5215
- ISO certificado individual
- Calibrado para contener (TC, In)
- ¡La exposición a temperaturas de hasta 121 °C (autoclave) no provoca que se superen permanentemente los límites de error!
- Se recomienda limpiar hasta un °máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Material | PMP |
| Incluye | Tapón de polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |