Learn More
VITLAB™ Probeta de medición perfil alto de PMP de clase A
Código de producto. 11358543
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
500 ml
1000 ml
Graduaciones:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11358543 100 ml 1 ml 2 PCS
10161111 1000 ml 10 ml cada uno
10019080 500 ml 5 ml 1 PCS
17877800 500 ml 5 ml paquete de 2
11368543 - 2 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11358543 Proveedor VITLAB™ N.º de proveedor 64904
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con PMP transparente para una visibilidad óptima. Las probetas de medición de perfil alto de PMP de clase A VITLab™ se han diseñado con una base hexagonal con tacos inferiores para proporcionar una gran estabilidad.
  • Escala en relieve, grabada en azul y marcas en forma de anillo en los principales puntos de la escala, calibrada‘ en pulgadas’
  • El certificado de lote suministrado incluye el número de lote y el valor nominal real determinado en condiciones de ensayo
  • Las desviaciones resultantes del valor nominal se encuentran muy por debajo de las tolerancias permitidas de la clase A de acuerdo con DIN 12681 y. ISO 6706
  • Marcado DE-M
  • Número de lote grabado con láser y año de fabricación
  • La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no permite que los límites de tolerancia se sobrepasen permanentemente
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Material PMP
Tolerancia ±0,5 ml
Certificaciones/conformidad DIN 12681, ISO 6706
N.° por paquete 2
Clase A
Báscula Borde
Diámetro (métrico) 33 mm
Cantidad Paquete de 2
Graduaciones 1 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±0.5mL
Forma Redondo
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 250 mm
Tipo Probeta graduada