Learn More
Brand™ Probetas de medición de PMP de clase A
Código de producto. 10518161 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
10518161 250 ml 2 ml paquete de 2
15242219 10 ml 0,2 ml paquete de 2
11848331 50 ml 1 ml 2 PCS
12691370 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11858331 500 ml 5 ml 2 PCS
10588151 2000 ml 20 ml cada uno
10749531 1000 mL 10 ml 1 PCS
12681310 100 ml 1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10518161 Proveedor Brand™ N.º de proveedor 35148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    44.70€
    41.02€ / paquete de 2
    Ahorro 3.68€
    8% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con polimetilpenteno transparente (PMP) y cumplen con las normas DIN 12681 y ISO 6706. Las probetas de medición de PMP de clase A BRAND™ incluyen marcas DE-M en una tinta de impresión de gran calidad. La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error. Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
  • Fabricadas con polimetilpenteno (PMP) transparente
  • Cumple con las normas DIN12681 e ISO 6706.
  • Calibrado para contener (TC, In).
  • Incluye un certificado de lote.
  • Marcas DE-M en una tinta de impresión de alta calidad especialmente utilizada en las probetas graduadas BRAND™.
  • La exposición a temperaturas de hasta 121°C (autoclave) no provocará que se superen de manera permanente los límites de error.
  • Se recomienda limpiar hasta un máximo de 60 °C para conservar las marcas e inscripciones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 ml
Material PMP
Clase Clase A
Incluye Certificado de lote
Cantidad Paquete de 2
Graduaciones 2 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ± 1 ml
Subdivisión 2 ml
Forma Redondo
Color de escala Azul
Base Type Hexagonal
Altura (métrico) 315 mm
Tipo de producto Probeta de medición graduada
Temperatura máxima de 121 °C