Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con tapón de polipropileno y esmerilado NS
Código de producto. 11776672
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 mL
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacidad (métrico) Graduaciones Unit Size
11776672 100 mL 1 mL 2 PCS
10668281 1000 ml 10 ml 1 PCS
11746672 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10253051 2000 ml 20 ml cada uno
11786672 250 ml 2 ml 2 PCS
11796672 500 ml 5 ml paquete de 2
11756672 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11766672 50 ml 1 mL 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 11776672 Supplier Hirschmann™ Supplier No. 2340180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.20€
    70.90€ / paquete de 2
    Ahorro 15.30€
    17% Descuento
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A con tapón de polipropileno esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resis
  • Graduación de punto principal, azul
  • Con tapón de polietileno y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Specifications
Tolerancia ±0,5 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 100 mL
Altura (métrico) 290 mm
Incluye Tapón de polietileno
Material del tope Polietileno
Graduaciones 1 mL
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada