Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Código de producto. 12751528
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
paquete de 2
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12751528 50 mL paquete de 2
10542404 5 ml paquete de 2
13117939 10 mL paquete de 2
10117411 25 mL paquete de 2
10505921 100 mL 2 PCS
10479662 250 mL 2 PCS
11834382 500 mL 2 PCS
11874412 1000 ml 1 PCS
10262431 2000 mL 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 12751528 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2210175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.00€
    28.30€ / paquete de 2
    Ahorro 3.70€
    11% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A y graduación ámbar se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 50 mL
Graduaciones 1 mL
Límite de error 0,5
Tipo base Hexagonal
Color de escala Marrón
Forma Redondo
Class Clase A
Altura (métrico) 200 mm
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Tolerancia ±0,5 mL
Tipo de producto Probeta de medición graduada