Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Description
- Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Graduaciones | 2 ml |
| Límite de error | 1 |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Redondo |
| Class | Clase A |
| Altura (métrico) | 335 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Show More |