Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación ámbar
Descripción
- Con boquilla, graduación de tinción ámbar de anillo de puntos principales
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Marrón |
| Forma | Redondo |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Class | A |
| Altura (métrico) | 500 mm |
| Tolerance Metric | ±10 ml |
| Tipo | Probeta de medición graduada |
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Mostrar más |