Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Código de producto. 11778041
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 mL
250 mL
500 mL
1000 ml
2000 ml
Descripción:
Conformidad certificada
USP
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 PCS
cada uno
paquete de 2
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción unitSize
11778041 100 mL Conformidad certificada 2 PCS
11786482 5 ml Conformidad certificada paquete de 2
11748041 10 ml Conformidad certificada 2 PCS
11758041 25 ml Conformidad certificada 2 PCS
11768041 50 ml Conformidad certificada 2 PCS
11788041 250 mL Conformidad certificada 2 PCS
11798041 500 mL Conformidad certificada 2 PCS
10569242 1000 ml Conformidad certificada 1 PCS
10440261 2000 ml Conformidad certificada 1 PCS
10312743 10 ml USP paquete de 2
10747793 25 ml USP paquete de 2
10097262 50 ml USP 2 PCS
10597193 100 mL USP paquete de 2
10765683 250 mL USP paquete de 2
10436973 500 mL USP paquete de 2
10241253 1000 ml USP cada uno
10332933 2000 ml USP cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11778041 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2240180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y transferencia de fluidos en el laboratorio. Las probetas de medición Hirschmann Instruments™ de clase A, graduación azul, se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ resistentes.
  • Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Tipo base Hexagonal
Descripción Conformidad certificada
Color de escala Azul
Forma Redondo
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Class A
Altura (métrico) 260 mm
Tolerance Metric ±0,5 ml
Tipo Probeta de medición graduada
Material Vidrio
Capacidad (métrico) 100 mL
Graduaciones 1 mL
Límite de error 0,5