Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A, graduación azul
Description
- Con boquilla, graduación de anillo de puntos principales
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
- Conforme a DIN EN ISO 4788
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos <
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Graduaciones | 10 ml |
| Límite de error | 5 |
| Descripción | Conformidad certificada |
| Tipo base | Hexagonal |
| Color de escala | Azul |
| Forma | Redondo |
| Class | Clase A |
| Altura (métrico) | 470 mm |
| Show More |