Learn More
Hirschmann™ Matraces de medición de Kohlrausch de clase A
Código de producto. 11720854
Change view
Click to view available options
Capacidad: 100 mL
Código de producto.
11720854 Capacidad: 100 mL
1 options
Código de producto. 11720854 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2970180
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para el examen de azúcar según Kohlrausch.
  • Clase A
  • Fabricado con vidrio de borosilicato de vidrio DURAN™ para resistencia a choques térmicos y productos químicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
  • Calibrado para IN
Especificaciones
Calibración Calibrado para IN
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (aplicación) Examen de azúcar
Graduaciones Azul
Altura (métrico) 170 ± 5 mm
Tipo de producto Matraz de medición
Tolerancia 0,1 ml
Graduated Sí
Clase A
Forma del fondo Plano