Learn More
Jaytec Glass™ Pipeta de pera de una marca, clase A
Código de producto. 30308644
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
6 mL
Tiempo mín. de flujo:
De 15 a 30 s
Tolerancia:
± 0,020 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Volumen (métrico) Tiempo mín. de flujo Tolerancia Tamaño de la unidad
30308644 6 mL De 15 a 30 s ± 0,020 mL paquete de 5
1 options
Código de producto. 30308644 Proveedor Jaytec Glass™ N.º de proveedor BJ434
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    266.00€
    233.43€ / paquete de 5
    Ahorro 32.57€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
La pipeta de pera One-mark Clase A se fabrica de acuerdo con la norma BS EN ISO 648:2008 directrices de vidrio de borosilicato o de soda.
  • Para la medición y el suministro precisos de un volumen específico de líquido acuoso.
  • Calibrado para entregar (Ex) a una temperatura de °referencia de +20 C
  • Las tolerancias se ajustan a la clase A
  • Impresión de esmalte permanente
Especificaciones
Enchufe del aspirador No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibración Para el suministro
Certificaciones/conformidad BS EN ISO 648:2008
Clase A
Descripción BS 1583
Material Vidrio de borosilicato, Vidrio sodocálcico
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar un volumen conocido de líquido acuoso
Graduado Sí
Graduaciones 1
Tipo de graduación Una marca
Tiempo mín. de flujo De 15 a 30 s
Tolerancia ± 0,020 mL
Volumen (métrico) 6 mL
Longitud (métrico) 390 mm
Tipo Pipeta con perilla
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (equipo) Pipeteador