Learn More
Hirschmann™ Pipetas de medición graduadas USP marrones de clase A
Descripción
- Con identificación de lote con fecha
- Fabricado en vidrio sódico-cálcico, vidrio AR™ con una superficie lisa y no porosa
- Con marca de volumen
- Graduación marrón
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | A |
| Material | AR-GLAS |
| Para utilizar con (aplicación) | Precisión volumétrica en el pipeteo |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Marrón |
| Tolerancia | 0,02 mL |
| Volumen (métrico) | 9 ml |
| Longitud (métrico) | 430 ±10 milímetros |