Descripción
- Borosilicato 3.3
- DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Todo BLAUBRAND™ Los matraces aforados se entregan con número de lote y certificado de lote incluidos en el embalaje original. También están disponibles con certificados individuales o DAkkS Certificado de calibración a solicitud.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Lote ISO |
| Capacidad (métrico) | 150 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |