Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A
Product Code. p-8003880 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Unit Size:
paquete de 2
Product Code. Capacidad (métrico) unitSize
11883580 250 ml paquete de 2
11893580 500 ml paquete de 2
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11883580
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio de borosilicato de clase A Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • Cumple con ISO 1042, DIN 12664 Parte I y BS1792
  • Vidrio de borosilicato de alta resistencia química
  • Cada matraz está numerado de forma individual para su identificación y trazabilidad
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 220 mm
N.º por caja 2
Tolerancia ±0,15
Graduated Sí
Clase A
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 0,095 kg