Learn More
Fisherbrand™ Matraz aforado de vidrio borosilicatado de clase A
Código de producto. 11883580 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11883580 250 ml paquete de 2
11893580 500 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11883580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Permite la manipulación de líquidos segura y precisa en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio de borosilicato de clase A Fisherbrand™ tienen una escala de cerámica azul y una base hexagonal.
  • Cumple con ISO 1042, DIN 12664 Parte I y BS1792
  • Vidrio de borosilicato de alta resistencia química
  • Cada matraz está numerado de forma individual para su identificación y trazabilidad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664 apartado I, BS1792
Color Transparente
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 220 mm
N.º por caja 2
Tolerancia ±0,15
Graduated Sí
Clase A
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Peso (métrico) 0,095 kg