Learn More
Hirschmann Instruments™ Matraces aforados de vidrio ámbar de clase A
Descripción
- Vidrio ámbar
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Con tapón de vidrio ámbar hueco y esmerilado NS
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Ámbar |
| Color | Ámbar |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | De vidrio |
| Graduaciones | Sí |
| Junta cónica estándar | 14/23 |
| Tolerancia | 0,15 |
| Graduated | Sí |
| Clase | A |
| Tipo de tapón | Tapón de vidrio |