Learn More
Hirschmann™ Matraces volumétricos de vidrio ámbar clase A con tapón de polietileno. USP
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- USP
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Con identificación de lote con fecha
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Certificaciones/conformidad | USP |
| Material del cierre | Polietileno |
| Color | Vidrio de color ámbar con color de difusión plateado |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Altura (métrico) | 300 ±5 milímetros |
| Incluye | Tapón de polietileno |
| Límite de error | ±0,3 ml |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Mostrar más |