Learn More
BRAND™ Matraz aforado de borosilicato ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Tienda Brand ProductosDescripción
- Boro 3.3. DIN EN ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In).
- Todo BLAUBRAND™ Los matraces aforados se entregan con número de lote y certificado de lote incluidos en el embalaje original.
- Disponible con certificados individuales o DAkkS Certificado de calibración a solicitud.
Specifikationer
Specifikationer
| Capacidad (métrico) | 20 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Límite de error | 0,06 mL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Ancha |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?