Learn More
BRAND™ Matraz aforado de borosilicato ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Tienda Brand ProductosDescripción
- Borosilicato 3.3
- A DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye USP certificado de entrega de lote único
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |