Descripción
- Borosilicato 3.3
- A DIN EN ISO 1042
- Calibrado para contener (TC, In)
- Incluye USP certificado, único, lote único o entrega por lotes
Especificaciones
Especificaciones
| Calibración | Para el almacenamiento |
| Certificaciones/conformidad | USP de un solo lote |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reutilizables |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Estrecho |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del fondo | Plano |