Learn More
Honeywell™ Cartucho de plástico de clase1 A1B1E1 para vapores orgánicos y gases ácidos
Código de producto. 15433460
Cambiar vista
Click to view available options
Negro, grande
Código de producto.
15433460 Negro, grande
1 options
Código de producto. 15433460 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor N65770016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.56€
    37.46€ / paquete de 1
    Ahorro 15.10€
    28% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseño ergonómico y adecuado para su uso en industrias médicas, farmacéuticas y petroquímicas.
  • Estilo de media cara
  • Adecuado para uso en la industria médica y farmacéutica
  • Adecuado para uso en la industria petroquímica
  • Cuerpo de silicona para una mayor comodidad
  • Diseño ergonómico y sistema de suspensión mejorado para un ajuste superior
  • Válvulas de exhalación dobles para mayor comodidad respiratoria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría EC PPE:2, Certificación CE:250, Declaración CE:250, EN 140, Declaración de conformidad INPEC N65770016
Tipo de conexión Tipo de conexión del cartucho: RD40, Acepta 1 filtro
Descripción División de la correa:4
Color Negro
Tamaño L
Incluye Tira para el cuello
Peso (métrico) 151 g