Learn More
Clascoterone, MedChemExpress
Código de producto. 16496166
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16496166 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16496166 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13331
MedChemExpress Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate;Cortexolone 17α-propionate;CB-03-01) is a new topical and peripherally selective androgen antagonist.
Clascoterone (Cortexolone 17 alpha-propionate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clascoterone
Forma física Solid
CAS 19608-29-8
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H34O5
Sinónimo Cortexolone 17 alpha-propionate Cortexolone 17α-propionate CB-03-01
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (248.43 mM)
SMILES O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(C(CO)=O)OC(CC)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 402.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.52
Porcentaje de pureza 98.21%