Learn More
Claritromicina, TRC
Código de producto. 30133892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30133892 50 mg 50 miligramos
30010375 100 mg 100 miligramos
17950525 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133892 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC55975050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81103-11-9
Fórmula molecular C38 H69 N O13
Peso molecular (g/mol) 747.95
Sinónimo 6-O-Methylerythromycin, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 6-O-Methylerythromycin A, A 56268, Abbott 56268, Antibiotic A 56268, Antibiotic TE 31, BIAXIN XL, Biaxin, CLARIPEN, CRIXAN OD, Clamicin, Claric, Claridar, Claris, Claritek, Clarith, Clarithro, Clarithromycin, Clathromycin, Crixan, Fascar, Fromilid, Kelamycin, Klabax, Klacid, Klaribac, Klaricid, Klarimix, Klarithran MR, Macladin, Naxy, TE 031, Veclam, Zeclar
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7-metaxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxciclotetradecano-2,10-dione
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clarithromycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H69NO13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,47-14)33(52-35-29(41)25(39(11)12)16-20(3)48-35)22(5)30(23(6)34(44)50-26)51-27-18-36(8,46-13)32(43)24(7)49-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.4769
Porcentaje de pureza >95%