Learn More
N-óxido de claritromicina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de claritromicina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-oxide clarithromycin |
| CAS | 118074-07-0 |
| Nombres de analitos o componentes | N-oxide clarithromycin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C38 H69 N O14 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 6-O-Methyl-erythromycin N-Oxide, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H69NO14/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(40)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(39(11,12)46)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)[N+](C)(C)[O-])[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC |
| Nombre IUPAC | Óxido de (2S,3R,4S,6R)-2-[[(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-2,10-dioxo-oxaciclotetradec-6-il]oxi]-3-hidroxi-N,N,6-trimetiloxan-4-amina |
| Mostrar más |