Learn More
Clarithromycin, MedChemExpress
Código de producto. 16477346
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477346 100 mg 100 miligramos
16491266 200 mg 200 miligramos
16431876 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16477346 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17508100mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Clarithromycin has a broad spectrum of antimicrobial activity. Clarithromycin inhibits the CYP3A4-catalyzed triazolam alpha-hydroxylation with the IC50 (Ki) value of 56 (43) μM. Clarithromycin significantly inhibits the HERG potassium current.Clarithromycin affects the autophagic flux by impairing the signaling pathway linking hERG1 and PI3K.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clarithromycin
Forma física Solid
CAS 81103-11-9
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H69NO13
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (44.56 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@](OC)(C[C@H](C([C@@H]1C)=O)C)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C(O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@@H]1O)=O)C)O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2O)([H])C[C@@]2(C)OC)C)O[C@@](O[C@H](C)C[C@@H]3N(C)C)([H])[C@@H]3O
Peso molecular (g/mol) 747.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 747.95
Porcentaje de pureza 98.0%