Learn More
Claritromicina E-9-Oxima, TRC
Código de producto. 30012745
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012745 5 mg 5 miligramos
30007203 10 mg 10 miligramos
30011568 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012745 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5597605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127253-06-9
Fórmula molecular C38 H70 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 762.97
Sinónimo 6-O-Methylerythromycin A (E)-9-oxime, Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., 9(E)-6-O-Methyl-erythromycin oxime
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10E,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxi-2-il]oxi-14-etil-12,13-dihidroxi-10-hidroxiimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7-metaxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxociclotradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N/O)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clarithromycin (9E)-Oxime
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/b39-28+/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.4878
Porcentaje de pureza >95%