Learn More
Claritromicina (9Z)-O-Metiloxima, TRC
Código de producto. 30138327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138327 1 mg 1 miligramo
17930405 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138327 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5597751MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127252-80-6
Fórmula molecular C39 H72 N2 O13
Peso molecular (g/mol) 776.99
Sinónimo 6-O-Methylerythromycin A (Z)-9-(O-methyloxime), Oxacyclotetradecane, erythromycin deriv., Clarithromycin Imp. O (EP)
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,10Z,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metiloxixan-2-il]oxi-14-etil-12,13-dihidroxi-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metaxi-4,6-dimetiloxan-2-il]oxi-7-metaxi-10-metoxiimino-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxoxaciclotradecan-2-one
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)\C(=N\OC)\[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clarithromycin (9Z)-O-Methyloxime
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H72N2O13/c1-16-27-39(10,46)32(43)22(4)29(40-49-15)20(2)18-38(9,48-14)34(54-36-30(42)26(41(11)12)17-21(3)50-36)23(5)31(24(6)35(45)52-27)53-28-19-37(8,47-13)33(44)25(7)51-28/h20-28,30-34,36,42-44,46H,16-19H2,1-15H3/b40-29-/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32-,33+,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 776.5034