Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clarithromycin |
| CAS | 81103-11-9 |
| Punto de fusión | 222.0°C to 231.0°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula molecular | C38H69NO13 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | clarithromycin, biaxin, clarithromycine, 6-o-methylerythromycin, clathromycin, klaricid, 6-o-methylerythromycin a, abbott-56268, macladin, clarith |
| Información de solubilidad | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone, chloroform, methanol, ether,, ethanol |
| Mostrar más |