Learn More
Claritromicina 9-oxima (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30358895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30358895 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30358895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC55976325MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clarithromycin 9-Oxime (E/Z mixture)
CAS 103450-87-9
Fórmula molecular C38 H70 N2 O13
Cantidad 25 mg
Sinónimo Oxacyclotetradecane Erythromycin Derivative, 6-O-Methylerythromycin 9-Oxime, 6-O-Methylerythromycin A 9-Oxime
Fórmula InChI InChI=1S/C38H70N2O13/c1-15-26-38(10,45)31(42)21(4)28(39-46)19(2)17-37(9,48-14)33(53-35-29(41)25(40(11)12)16-20(3)49-35)22(5)30(23(6)34(44)51-26)52-27-18-36(8,47-13)32(43)24(7)50-27/h19-27,29-33,35,41-43,45-46H,15-18H2,1-14H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
SMILES CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](C)C(=NO)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O)OC
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11S,12R,13S,14R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-4-(dimetilamino)-3-hidroxi-6-metil-tetrahidropiran-2-il]oxi-14-etil-12,13-dihidroxi-10-hidroxiimino-4-[(2R,4R,5S,6S)-5-hidroxi-4-metoxi-4,6-dimetil-tetrahidropiran-2-il]oxi-7-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-oxaciclotetradecan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 762.97
Formula Weight (peso de la fórmula) 762.4878