Learn More
CELLPATH CUBREOBJETOS CLARITEX SUPA MEGA
Código de producto. 30226289
Cambiar vista
Click to view available options
Grosor (métrico):
1.0 mm
1.5 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
30226289 1.0 mm paquete de 100
30226288 1.5 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30226289 Proveedor CELLPATH N.º de proveedor SAG506402A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.26€
    31.29€ / paquete de 100
    Ahorro 1.97€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Dentro de la gama ClariTex, disponible exclusivamente en CellPath , son cubreobjetos Supa Mega, diseñados teniendo en cuenta las especificaciones de los portaobjetos de microscopio Supa Mega.
  • Ventajas clave:
  • Portaobjetos de microscopio Fit Supa Mega
  • Espesor uniforme
  • Fabricado según DIN ISO 8255
Especificaciones
Tipo de producto Cubreobjetos
Forma Rectángulo
Material Vidrio
Longitud (métrico) 64 mm
Anchura (métrico) 50 mm
Grosor (métrico) 1.0 mm