Learn More
Solución de ajuste 4 para ICP, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15255896 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15255896 125 mL 125 ml
1 options
Código de producto. 15255896 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor CLTUNE4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    187.00€
    171.69€ / 125 ml
    Ahorro 15.31€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Beinhaltet
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Co10 μg/ml
In10 μg/ml
Li10 μg/ml
Tl10 μg/ml
Zertifizierungen
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tuning Solution 4
Nombre de nota Para ICP/MS
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
Nombres de analitos o componentes Co,In,Li
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
Elemento Co, In, Li
Solvent or Matrix 2% HNO3
Cantidad 125 mL
Grado PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tuning Solution 4
Signalwort
  • Atención
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Sicherheitshinweis
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.