Learn More
Estándar de comprobación de interferencias de analitos C para ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescription
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Antígeno | 2 μg/ml |
| As | 2 μg/ml |
| Ba | 2 μg/ml |
| Be | 2 μg/ml |
| Cd | 2 μg/ml |
| Co | 2 μg/ml |
| Cr | 2 μg/ml |
| Cu | 2 μg/ml |
| Mn | 2 μg/ml |
| Ni | 2 μg/ml |
| Pb | 2 μg/ml |
| Sb | 2 μg/ml |
| Se | 2 μg/ml |
| Tl | 2 μg/ml |
| V | 2 μg/ml |
| Zn | 2 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Analytes B3 without Mercury |
| Nombre de nota | Para ILM05.2, ICP/MS; Sin mercurio |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| CAS | 7440-41-7, 7732-18-5, 7440-28-0, 7440-22-4, 7440-43-9 |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis. |
| % máx. CAS | 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0 |
| Nombres de analitos o componentes | Silver,Arsenic,Barium |
| Técnica | Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS) |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo de solución | Solución patrón |
| Show More |
Safety and Handling
- Analytes C (For ILM 05.2)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.