Learn More
Phenomenex™ Cartuchos de carga sólida preencapsulados de sílice Claricep™
Código de producto. 31744783 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 16
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31744783 25 g paquete de 16
31743716 10 g paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31744783 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SLC605025060
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: SP
  • Fase: Sílice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 25 g