Learn More
Phenomenex™ Claricep™ Silica Flash Columns, Spherical Media, Particle Size 20 μm
Código de producto. 31749101 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
4 g
12 g
20 g
40 g
80 g
120 g
220 g
330 g
800 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31749101 20 g paquete de 20
31741455 4 g paquete de 20
31748981 12 g paquete de 20
31743788 40 g paquete de 10
31748440 80 g paquete de 5
31744969 120 g paquete de 5
31745822 220 g cada uno
31741522 330 g cada uno
31743928 800 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 31749101 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SS1200200
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Silica
  • Particle Type: Spherical
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Flash Column
Peso del lecho (métrico) 20 g
Cantidad 20 Pk.