Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash atornilladas Claricep™ S-Series HILIC, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Código de producto. 31747712 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
20 g
40 g
80 g
120 g
Cantidad:
1 unidad
10 Pk.
20 Pk.
5 Pk.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
31747712 40 g 10 Pk. paquete de 10
31746118 20 g 20 Pk. paquete de 20
31743973 20 g 1 unidad cada uno
31741532 80 g 5 Pk. paquete de 5
31746646 120 g 5 Pk. paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 31747712 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SSH2300400
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Disponibles en dos medios flash (irregular y esférico) con múltiples químicas, las columnas Claricep están optimizadas para resolución y alta capacidad de carga. La superficie de sílice desactivada promueve la estabilidad del compuesto, una excelente forma de pico y un alto rendimiento tanto para compuestos ácidos como básicos.
  • Marca: Claricep
  • Técnica: FLASH
  • Modo de separación: Interacción hidrofílica
  • Fase: HILIC
  • Tipo de partícula: Esférica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Columna Flash
Peso del lecho (métrico) 40 g
Cantidad 10 Pk.