Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash atornilladas Claricep™ S-Series AQ C18, medios esféricos, tamaño de partícula de 20 a 35 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescription
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Fase invertida
- Fase: AQ C18
- Tipo de partícula: Esférica
Specifications
Specifications
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 120 g |
| Cantidad | 5 Pk. |