Learn More
Phenomenex™ Columnas de flash neutro de alúmina Claricep™ , medios irregulares, tamaño de partícula de 75 a 150 μm
Tienda Phenomenex ProductosDescripción
- Marca: Claricep
- Técnica: FLASH
- Modo de separación: Fase normal
- Fase: Alúmina
- Tipo de partícula: Irregular
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Columna Flash |
| Peso del lecho (métrico) | 550 g |