Learn More
Phenomenex™ Claricep™ I-Series Silica Screw-On Flash Columns, Dry-Load Configuration, Irregular Media, Particle Size 40 to 60 μm
Código de producto. 31745745 Tienda Phenomenex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Peso del lecho (métrico):
20 g
40 g
80 g
120 g
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso del lecho (métrico) Tamaño de la unidad
31745745 120 g paquete de 5
31745663 20 g paquete de 20
31745552 40 g paquete de 10
31745290 80 g paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 31745745 Proveedor Phenomenex™ N.º de proveedor SNCS140120V
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Available in two flash media (irregular and spherical) with multiple chemistries, Claricep columns are optimized for resolution and high loading capacity. The deactivated silica surface promotes compound stability, excellent peak shape and high performance for both acidic and basic compounds.
  • Brand: Claricep
  • Technique: FLASH
  • Separation Mode: Normal Phase
  • Phase: Silica
  • Particle Type: Irregular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Flash Column
Peso del lecho (métrico) 120 g
Cantidad 5 Pk.